(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446038-1G PC446038-5G
APOSPC446038-1GEA 1510 DKK
APOSPC446038-1G APOSPC446038-5G
(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
(6-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-acetic acid methyl ester
Formel: C₉H₇ClF₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845743
CAS-nummer: 1160994-91-1