2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446036-1G PC446036-500MG
APOSPC446036-1GEA 4710 DKK
APOSPC446036-1G APOSPC446036-500MG
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Formel: C₇H₄BrClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227256
CAS-nummer: 862120-75-0