5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446035-1G PC446035-5G
APOSPC446035-1GEA 2310 DKK
APOSPC446035-1G APOSPC446035-5G
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
5-Chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227192
CAS-nummer: 109919-31-5