2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC446034-1G PC446034-250MG
APOSPC446034-1GEA 2880 DKK
APOSPC446034-1G APOSPC446034-250MG
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₃ClFNO₂S
Kogepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227180
CAS-nummer: 1089330-70-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II