5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446022-1G PC446022-5G
APOSPC446022-1GEA 1830 DKK
APOSPC446022-1G APOSPC446022-5G
5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
5-Aminomethyl-3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole hydrochloride
Formel: C₉H₈FN₃O·ClH
Molekylvægt: 229.639 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12131099
CAS-nummer: 1208081-41-7