Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC4451-100G
PC4451-25G
PC4451-5G
APOSPC4451-100GEA
7800
DKK
APOSPC4451-100G
APOSPC4451-25G
APOSPC4451-5G
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Formel:
C₈HF₁₅O₃·H₃N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07783987 CAS-nummer: 96513-97-2 |