4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC445056-250MG PC445056-1G PC445056-5G
APOSPC445056-250MGEA 579 DKK
APOSPC445056-250MG APOSPC445056-1G APOSPC445056-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659500
CAS-nummer: 884495-10-7