5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC445022-1G PC445022-5G
APOSPC445022-1GEA 183 DKK
APOSPC445022-1G APOSPC445022-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375017
CAS-nummer: 156772-63-3