2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4447-1G PC4447-5G
APOSPC4447-1GEA 1050 DKK
APOSPC4447-1G APOSPC4447-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenacyl bromide
2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenacyl bromide
Formel: C₉H₈BrFO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11101446
CAS-nummer: 1065076-50-7
UN nummer: 3262
ADR: 8,III