2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Acetyl-5-fluoro-2-methoxyphenol, 5-Acetyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC4446-1G PC4446-5G PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA 164 DKK
APOSPC4446-1G APOSPC4446-5G APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₃
Smeltepunkt: 113…114 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11101445
CAS-nummer: 1065076-49-4