3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC4393-1G PC4393-5G PC4393-10G
APOSPC4393-1GEA 230 DKK
APOSPC4393-1G APOSPC4393-5G APOSPC4393-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molekylvægt: 209.098 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840208
CAS-nummer: 402-12-0