Heptafluorobenzyl iodide 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4389Q-5G PC4389Q-1G
APOSPC4389Q-5GEA 1770 DKK
APOSPC4389Q-5G APOSPC4389Q-1G
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Heptafluorobenzyl iodide
Formel: C₇F₇I
Kogepunkt: 153 °C
Massefylde: 2,185 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153184
CAS-nummer: 79865-03-5
UN nummer: 1760
ADR: 8,II