4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4377L-10G PC4377L-5G PC4377L-1G
APOSPC4377L-10GEA 1020 DKK
APOSPC4377L-10G APOSPC4377L-5G APOSPC4377L-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Kogepunkt: 222…223 °C
Massefylde: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061182
CAS-nummer: 80141-94-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III