1,2-Dibromofluoroethylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4364-5G PC4364-1G
APOSPC4364-5GEA 5490 DKK
APOSPC4364-5G APOSPC4364-1G
1,2-Dibromofluoroethylene
1,2-Dibromofluoroethylene
Formel: C₂HBr₂F
Molekylvægt: 203.836 g/mol
Kogepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02913516
CAS-nummer: 358-98-5