1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4362-1G PC4362-5G
APOSPC4362-1GEA 1970 DKK
APOSPC4362-1G APOSPC4362-5G
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene
Formel: C₂HBr₂F
Molekylvægt: 203.836 g/mol
Kogepunkt: 90…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02913515
CAS-nummer: 358-96-3