2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 2,2,2-Trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC4353-1G PC4353-25G PC4353-5G
APOSPC4353-1GEA 251 DKK
APOSPC4353-1G APOSPC4353-25G APOSPC4353-5G
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₄F₆O
Kogepunkt: 63…65 °C (15 mm Hg)
Massefylde: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061276
CAS-nummer: 74853-66-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III