2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl 2,2,2-trifluoroethanoate, Trifluoroacetic acid 2,3,5,6-tetrafluorophenyl ester
PC4314-5G PC4314-1G
APOSPC4314-5GEA 1220 DKK
APOSPC4314-5G APOSPC4314-1G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate
Formel: C₈HF₇O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784266
CAS-nummer: 142685-25-4
UN nummer: 3272
ADR: 3,III