Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC430597-1G PC430597-250MG
APOSPC430597-1GEA 2230 DKK
APOSPC430597-1G APOSPC430597-250MG
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formel: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Smeltepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06809227
CAS-nummer: 37522-19-3