7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC430570-250MG PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA 1210 DKK
APOSPC430570-250MG APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅F₃OS
Molekylvægt: 230.206 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD20926386
CAS-nummer: 1353011-97-8