7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC430539-100MG PC430539-250MG PC430539-1G
APOSPC430539-100MGEA 2370 DKK
APOSPC430539-100MG APOSPC430539-250MG APOSPC430539-1G
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Formel: C₈H₇FN₂OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14585423
CAS-nummer: 1206969-56-3