tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC430294-1G PC430294-250MG
APOSPC430294-1GEA 1500 DKK
APOSPC430294-1G APOSPC430294-250MG
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇F₂NO₃
Molekylvægt: 237.244 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16250751
CAS-nummer: 1209780-71-1