Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC430275-1G PC430275-250MG
APOSPC430275-1GEA 3050 DKK
APOSPC430275-1G APOSPC430275-250MG
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Formel: C₅H₇BF₃O·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28348448
CAS-nummer: 1366170-42-4