3,4-Difluoro-5-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC430267-250MG PC430267-100MG PC430267-1G
APOSPC430267-250MGEA 1310 DKK
APOSPC430267-250MG APOSPC430267-100MG APOSPC430267-1G
3,4-Difluoro-5-methylaniline
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22490569
CAS-nummer: 1505944-46-6