tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC430237-250MG PC430237-1G
APOSPC430237-250MGEA 2140 DKK
APOSPC430237-250MG APOSPC430237-1G
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₅F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27956892
CAS-nummer: 1434141-81-7