3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC430135-100MG PC430135-250MG PC430135-1G
APOSPC430135-100MGEA 907 DKK
APOSPC430135-100MG APOSPC430135-250MG APOSPC430135-1G
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride
Formel: C₅H₉F₂NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19686686
CAS-nummer: 1334416-77-1