4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-amino-3,5-difluorobenzoicacid
PC430006-1G PC430006-5G PC430006-250MG
APOSPC430006-1GEA 719 DKK
APOSPC430006-1G APOSPC430006-5G APOSPC430006-250MG
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407440
CAS-nummer: 500577-99-1