3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC430000-1G PC430000-5G
APOSPC430000-1GEA 0 DKK
APOSPC430000-1G APOSPC430000-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185626
CAS-nummer: 1214344-25-8