2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,6-Tris(difluoromethyl)-s-triazine
PC4281-1G PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA 1150 DKK
APOSPC4281-1G APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formel: C₆H₃F₆N₃
Molekylvægt: 231.099 g/mol
Kogepunkt: 72…73 °C (20 mm Hg)
Smeltepunkt: 31…34 °C
Massefylde: 1.5973 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08059507
CAS-nummer: 369-22-2