3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4272-1G PC4272-250MG
APOSPC4272-1GEA 1820 DKK
APOSPC4272-1G APOSPC4272-250MG
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride
Formel: C₇H₃ClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972721
CAS-nummer: 85345-74-0
UN nummer: 1759
ADR: 8,III