(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-4-fluorobenzoyl cyanide
PC4270-1G PC4270-5G
APOSPC4270-1GEA 1590 DKK
APOSPC4270-1G APOSPC4270-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile
Formel: C₈H₃ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972720
CAS-nummer: 80277-45-8