2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4267-1G PC4267-250MG
APOSPC4267-1GEA 284 DKK
APOSPC4267-1G APOSPC4267-250MG
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059536
CAS-nummer: 582319-15-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III