3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC42590-1G PC42590-5G PC42590-10G
APOSPC42590-1GEA 164 DKK
APOSPC42590-1G APOSPC42590-5G APOSPC42590-10G
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine
Formel: C₅H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18262185
CAS-nummer: 1068976-51-1