4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC42589-1G PC42589-250MG
APOSPC42589-1GEA 4260 DKK
APOSPC42589-1G APOSPC42589-250MG
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812114
CAS-nummer: 2366994-59-2