3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Difluoro-2-iodo-5-nitrobenzene
PC4246-1G PC4246-250MG
APOSPC4246-1GEA 2620 DKK
APOSPC4246-1G APOSPC4246-250MG
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₂F₂INO₂
Molekylvægt: 284.987 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368756
CAS-nummer: 886762-63-6