2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Difluoro-4-methoxynitrobenzene
PC4242-1G PC4242-5G PC4242-25G
APOSPC4242-1GEA 164 DKK
APOSPC4242-1G APOSPC4242-5G APOSPC4242-25G
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,6-Difluoro-4-nitroanisole
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Molekylvægt: 189.116 g/mol
Kogepunkt: 71 °C (0.6 mm Hg)
Smeltepunkt: 33…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656243
CAS-nummer: 392-25-6