Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421229-10G PC421229-1G PC421229-5G
APOSPC421229-10GEA 9590 DKK
APOSPC421229-10G APOSPC421229-1G APOSPC421229-5G
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Molekylvægt: 201.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226323
CAS-nummer: 864293-36-7