8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421228-100MG PC421228-1G PC421228-250MG
APOSPC421228-100MGEA 231 DKK
APOSPC421228-100MG APOSPC421228-1G APOSPC421228-250MG
8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine 95%
8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine
Formel: C₈H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28098174
CAS-nummer: 1151802-02-6