6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421225-1G PC421225-5G
APOSPC421225-1GEA 1610 DKK
APOSPC421225-1G APOSPC421225-5G
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formel: C₈H₄FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371570
CAS-nummer: 885278-33-1