5,8-Difluoro-2H-chromene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421221-100MG PC421221-1G PC421221-250MG
APOSPC421221-100MGEA 3220 DKK
APOSPC421221-100MG APOSPC421221-1G APOSPC421221-250MG
5,8-Difluoro-2H-chromene 97%
5,8-Difluoro-2H-chromene
Formel: C₉H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909897
CAS-nummer: 457628-37-4