4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421217-100MG PC421217-1G PC421217-250MG
APOSPC421217-100MGEA 3380 DKK
APOSPC421217-100MG APOSPC421217-1G APOSPC421217-250MG
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide
Formel: C₁₁H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20726776
CAS-nummer: 1242156-52-0