2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421200-1G
PC421200-250MG
APOSPC421200-1GEA
2710
DKK
APOSPC421200-1G
APOSPC421200-250MG
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
Formel:
C₇H₅FN₂ Molekylvægt: 136.126 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09924179 CAS-nummer: 149488-78-8 |