1-(6-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421197-100MG PC421197-1G PC421197-250MG PC421197-5G
APOSPC421197-100MGEA 1760 DKK
APOSPC421197-100MG APOSPC421197-1G APOSPC421197-250MG APOSPC421197-5G
1-(6-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 97%
1-(6-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18258632
CAS-nummer: 1016228-01-5