1-(4,5-Dihydro-1H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421196-10G PC421196-1G PC421196-5G
APOSPC421196-10GEA 6230 DKK
APOSPC421196-10G APOSPC421196-1G APOSPC421196-5G
1-(4,5-Dihydro-1H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 98%
1-(4,5-Dihydro-1H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₁₃H₁₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22576335
CAS-nummer: 230615-51-7