(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC421194-1G PC421194-250MG PC421194-5G
APOSPC421194-1GEA 218 DKK
APOSPC421194-1G APOSPC421194-250MG APOSPC421194-5G
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₇ClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09863590
CAS-nummer: 1006376-60-8