(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421190-100MG PC421190-1G PC421190-250MG
APOSPC421190-100MGEA 2710 DKK
APOSPC421190-100MG APOSPC421190-1G APOSPC421190-250MG
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18324916
CAS-nummer: 127406-53-5