(4-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)phenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421189-100MG PC421189-1G PC421189-250MG
APOSPC421189-100MGEA 2710 DKK
APOSPC421189-100MG APOSPC421189-1G APOSPC421189-250MG
(4-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)phenyl)methanol 95%
(4-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)phenyl)methanol
Formel: C₁₁H₉FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20441490
CAS-nummer: 1139432-29-3