(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421187-100MG PC421187-250MG
APOSPC421187-100MGEA 5270 DKK
APOSPC421187-100MG APOSPC421187-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20639702
CAS-nummer: 220352-36-3