1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421179-100MG PC421179-250MG
APOSPC421179-100MGEA 458 DKK
APOSPC421179-100MG APOSPC421179-250MG
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₄BF₃N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30609549
CAS-nummer: 2374153-25-8