4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421172-1G PC421172-5G PC421172-250MG
APOSPC421172-1GEA 1490 DKK
APOSPC421172-1G APOSPC421172-5G APOSPC421172-250MG
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₃BrF₂N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11558132
CAS-nummer: 956477-67-1