5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC421161-1G PC421161-250MG PC421161-5G
APOSPC421161-1GEA 1560 DKK
APOSPC421161-1G APOSPC421161-250MG APOSPC421161-5G
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one
Formel: C₆H₄BrF₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12911848
CAS-nummer: 832735-61-2